Learn More
PPP1R36 Monoclonal Antibody (OTI3B9), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies TA809453S
Description
PPP1R36 Monoclonal antibody specifically detects PPP1R36 in Human samples. It is validated for Western BlotSpecifications
| PPP1R36 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q13007 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 11009 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI3B9 | |
| Unconjugated | |
| IL24 | |
| C14orf50; PPP1R36; Protein phosphatase 1 regulatory subunit 36; protein phosphatase 1, regulatory subunit 36 | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 52-206 of human IL24 produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.