Learn More
Novus Biologicals™ PPP2R5A Antibody, Novus Biologicals™
Sheep Polyclonal Antibody
€ 213.00 - € 508.00
Specifications
Antigen PPP2R5A
Dilution Western Blot : 5-10 μg/mL, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence : 2-10 μg/mL
Applications Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30067091
View Documents
Novus Biologicals™
NBP3-30774-25ug
25 μg
€ 213.00
25µg
View alternative products
Save Up to 
»
30067038
View Documents
Novus Biologicals™
NBP3-30774-100ug
100 μg
€ 508.00
100µg
View alternative products
Save Up to 
»
Descripción
Descripción
PPP2R5A Polyclonal antibody specifically detects PPP2R5A in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
PPP2R5A
Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Unconjugated
Sheep
Wnt Signaling Pathway
Phosphate buffered saline
5525
IgG
Ammonium sulfate precipitation
Western Blot : 5-10 μg/mL, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence : 2-10 μg/mL
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
B56A, MGC131915, PP2A B subunit isoform B56-alpha, PP2A B subunit isoform B'-alpha, PP2A B subunit isoform PR61-alpha, PP2A B subunit isoform R5-alpha, PP2A, B subunit, B' alpha isoform, PP2A, B subunit, B56 alpha isoform, PP2A, B subunit, PR61 alpha isoform, PP2A, B subunit, R5 alpha isoform, PR61A, PR61alpha, protein phosphatase 2, regulatory subunit B (B56), alpha isoform, protein phosphatase 2, regulatory subunit B', alpha, protein phosphatase 2, regulatory subunit B', alpha isoform, serine/threonine protein phosphatase 2A, 56 kDa regulatory subunit, alphaisoform, serine/threonine-protein phosphatase 2A 56 kDa regulatory subunit alpha isoform
A peptide conjugated to KLH
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado