missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pramoxine Hydrochloride, Mikromol™
Description
Pramoxine Hydrochloride
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Pramoxine Hydrochloride |
| CAS | 637-58-1 |
| Analyte or Component Names | Pramoxine Hydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C17 H27 N O3 . Cl H |
| Certifications/Compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Morpholine, 4-[3-(4-butoxyphenoxy)propyl]-, hydrochloride (1:1)Morpholine, 4-[3-(4-butoxyphenoxy)propyl]-, hydrochloride (9CI), Morpholine, 4-[3-(p-butoxyphenoxy)propyl]-, hydrochloride (7CI,8CI), Pramoxine hydrochloride (6CI), 4-[3-(p-Butoxyphenoxy)propyl]morpholine hydrochloride, Pramacort, Pramocaine hydrochloride, Proctofoam, Tronolaine, Tronothan, Tronothane, Tronothane hydrochloride, 3389W95 |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H27NO3.ClH/c1-2-3-12-20-16-5-7-17(8-6-16)21-13-4-9-18-10-14-19-15-11-18;/h5-8H,2-4,9-15H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CCCCOc1ccc(OCCCN2CCOCC2)cc1 |
| IUPAC Name | 4-[3-(4-butoxyphenoxy)propyl]morpholine;hydrochloride |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?