Learn More
Alfa Aesar™ Praseodymium(III) chloride, ultra dry, 99.95% (REO)
Merk:  Alfa Aesar™ H37815.03
Overige gegevens : CAS : 10361-79-2 Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15439105
  • € 42.50 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 26-07-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Ampouled under argon
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
10361-79-2
MFCD00011176
acmc-20ajts, praseodymium 3+ ion trichloride, praseodymium chloride, anhydrous, praseodymium iii chloride, anhydrous, ampuled under argon trace rare earth metals basis 5g
Specificatie
Praseodymium(III) chloride
10361-79-2
PrCl3
acmc-20ajts, praseodymium 3+ ion trichloride, praseodymium chloride, anhydrous, praseodymium iii chloride, anhydrous, ampuled under argon trace rare earth metals basis 5g
Powder
4.02g/mL
Ampule
1700°C
1g
Ultra dry
(REO)
MFCD00011176
247.27
99.95%
Odorless
Hygroscopic
786°C
Video's
SDS Documentatie