Learn More
Invitrogen™ PRDM5 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA596653
Product Code. 16539491
  • € 516.00 / 100µL
Description
Immunogen sequence: MLGMYVPDRF SLKSSRVQDG MGLYTARRVR KGEKFGPFAG EKRMPEDLDE NMDYRLMWEV RGSKGEVLYI LDATNPRHSN WLRFVHEAPS QEQKNLAAIQ; Positive Samples: Mouse kidney, Mouse heart, Mouse lung, Mouse ovary, Rat kidney, Rat liver; Cellular Location: Nucleus.
PRDM5, a novel member of PR domain protein family, contains a PR-domain at the -NH2 terminus followed by 16 zinc finger motifs. It is found to have a role in cell differentiation and tumorigenesis. Reports suggest PRDM5 causes G2/M arrest and apoptosis upon infection of tumor cells and has been found to be silenced in breast, ovarian and lung cancers, suggesting a potential clinical significance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
PRDM5
Polyclonal
Unconjugated
PRDM5
4432417F03Rik; 6530401I24Rik; AI197291; BCS2; E130112L17Rik; PFM2; PR domain 5; PR domain containing 5; PR domain zinc finger protein 5; PR domain-containing protein 5; PR/SET domain 5; PRDM5; unm hi61; un-named hi61
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
11107, 689788, 70779
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
0.38 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9CXE0, Q9NQX1
PRDM5
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-100 of human PRDM5 (NP_0611692).
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado