Learn More
Invitrogen™ PRDM9 Recombinant Human Monoclonal Antibody (RAB-C370)
Description
This antibody recognizes PRDM9 (Histone-lysine N-methyltransferase PRDM9). It binds to a folded domain, amino acids 195-385. PRDM9 is a histone methyltransferase that plays a key role in meiotic prophase by determining hotspot localization thereby promoting meiotic recombination.
Specifications
Specifications
| Antigen | PRDM9 |
| Applications | ChIP Assay, ELISA, Immunocytochemistry, Mass Spectrometry |
| Classification | Recombinant Monoclonal |
| Clone | RAB-C370 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 0.02% ProClin 300 |
| Gene | PRDM9 |
| Gene Accession No. | Q9NQV7 |
| Gene Alias | Histone-lysine N-methyltransferase PRDM9; MEISETZ; minisatellite binding protein 3 (115kD); MSBP3; PFM6; PR domain 9; PR domain containing 7; PR domain containing 9; PR domain zinc finger protein 9; PR domain-containing protein 9; Prdm7; Prdm9; Protein-lysine N-methyltransferase PRDM9; ZNF899 |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.