missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pre-B Cell Receptor Rat anti-Mouse, BUV395, Clone: SL156, BD OptiBuild™
Description
Pre-B Cell Receptor Monoclonal antibody specifically detects Pre-B Cell Receptor in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spécification
Spécification
| Antigen | Pre-B Cell Receptor |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | SL156 |
| Concentration | 0.2 mg/mL |
| Conjugate | Brilliant Ultraviolet 395 |
| Host Species | Rat |
| Quantity | 50 μg |
| Regulatory Status | RUO |
| Primary or Secondary | Primary |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?