Learn More
Kern Sohn Precision Balance EW
Product Code. 17311613
Encompass_Preferred
Click to view available options
Capacity:
420 g
620 g
820 g
2200 g
4200 g
6200 g
12 kg
Unit Size:
Each
Product Code. 17311613
Brand: Kern Sohn EW 42002NM
The classic balance with robust tuning fork measuring system.
  • Adjusting program CAL for quick setting of the balance accuracy using an external test weight
  • Stable temperature behaviour
  • Short stabilisation time
  • Shock proof construction
  • High corner load performance
  • GLP/ISO record keeping of weight values
  • Totalising of pieces when counting
  • Protective working cover included with delivery
Spezifikation
Capacity 4200 g
Readability 0.01 g
Type Precision Balance
Length (Metric) Pan 180 mm
Width (Metric) Pan 160 mm
Electrical Requirements 230 V, 50 Hz
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt