Learn More
PRELID1 Monoclonal Antibody (OTI4A4), TrueMAB™, OriGene
Description
PRELID1 Monoclonal antibody specifically detects PRELID1 in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifications
Specifications
| Antigen | PRELID1 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | OTI4A4 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| Gene | PRELID1 |
| Gene Accession No. | Q9Y255 |
| Gene Alias | 25 kDa protein of relevant evolutionary and lymphoid interest; 2610524G07Rik; CGI-106; Preli; PRELI domain containing 1; PRELI domain-containing protein 1, mitochondrial; PRELID1; protein of relevant evolutionary and lymphoid interest; PX19; PX19 homolog; px19-like protein; RGD1308082; SBBI12 |
| Show More |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?