missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PRMT2, Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Abnova H00003275-D01P.100ug
This item is not returnable.
View return policy
Description
Sequence: MATSGDCPRSESQGEEPAECSEAGLLQEGVQPEEFVAIADYAATDETQLSFLRGEKILILRQTTADWWWGERAGCCGYIPANHVGKHVDEYDPEDTWQDEEYFGSYGTLKLHLEMLADQPRTTKYHSVILQNKESLTDKVILDVGCGTGIISLFCAHYARPRAVYAVEASEMAQHTGQLVLQNGFADIITVYQQKVEDVVLPEKVDVLVSEWMGTCLLFEFMIESILYARDAWLKEDGVIWPTMAALHLVPCSADKDYRSKVLFWDNAYEFNLSALKSLAVKEFFSKPKYNHILKPEDCLSEPCTILQLDMRTVQISDLETLRGELRFDIRKAGTLHGFTAWFSVHFQSLQEGQPPQVLSTGPFHPTTHWKQTLFMMDDPVPVHTGDVVTGSVVLQRNPVWRRHMSVALSWAVTSRQDPTSQKVGEKVFPIWRSpecifications
| PRMT2 | |
| Polyclonal | |
| In 1x PBS, pH 7.4 | |
| NM_001535.2 | |
| PRMT2 | |
| PRMT2 (NP_001526.2, 1 a.a. ∼ 433 a.a) full-length human protein. | |
| RUO | |
| 3275 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| Purified |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| protein arginine methyltransferase 2 | |
| HRMT1L1/MGC111373 | |
| Rabbit | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido