Learn More
PRMT3 Antibody (RAB-C372), DyLight 680 - Chimeric, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP3-20143FR
Codice prodotto. 18521389
  • € 482.00 / 0.10mL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
PRMT3 Monoclonal antibody specifically detects PRMT3 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
PRMT3
Monoclonal
DyLight 680
EC 2.1.1, EC 2.1.1.-, heterogeneous nuclear ribonucleoprotein methyltransferase-like 3, Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein methyltransferase-like protein 3, HMT1 hnRNP methyltransferase-like 3, HMT1 hnRNP methyltransferase-like 3 (S. cerevisiae), HRMT1L3, protein arginine methyltransferase 3, protein arginine N-methyltransferase 3
This antibody was obtained by recombinant antibody (rAb) phage display recognizing PRMT3 protein under non-denaturing conditions.
0.1 mL
Chromatin Research, Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
10196
Store at 4°C in the dark.
IgG κ
ELISA
RAB-C372
50mM Sodium Borate
Rabbit
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato