Learn More
Invitrogen™ PRMT3 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K01_1X11)
Descripción
Immunogen sequence: GRGAVENEED LPEL.
Type I protein arginine N-methyltransferases (PRMTs), such as PRMT3, catalyze the formation of asymmetric N(G),N(G)-dimethylarginine (ADMA) residues in proteins.
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | PRMT3 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classification | Recombinant Monoclonal |
| Clone | K01_1X11 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | 50mM tris glycine with 40% glycerol, 150mM NaCl, 0.05% BSA and 0.01% sodium azide; pH 7.4 |
| Gene | Prmt3 |
| Gene Accession No. | O60678, O70467, Q922H1 |
| Gene Alias | 2010005E20Rik; 2410018A17Rik; AL033309; heterogeneous nuclear ribonucleoprotein methyltransferase-like 3; heterogeneous nuclear ribonucleoprotein methyltransferase-like protein 3; HMT1 hnRNP methyltransferase-like 3; Hrmt1l3; PRMT3; protein arginine methyltransferase 3; protein arginine N-methyltransferase 3; protein arginine N-methyltransferase 3(hnRNP methyltransferase S. cerevisiae)-like 3 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?