missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PRMT5 Monoclonal Antibody (OTI4G7), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Origene Technologies TA807462S
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
PRMT5 Monoclonal antibody specifically detects PRMT5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Spezifikation
| PRMT5 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q96LC9 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 90427 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| OTI4G7 | |
| Unconjugated | |
| BMF | |
| 72 kDa ICln-binding protein; EC 2.1.1.125; histone-arginine N-methyltransferase PRMT5; HMT1 hnRNP methyltransferase-like 5; HRMT1L5; hypothetical protein; I79_013398; IBP72; Jak-binding protein 1; JBP1; PRMT5; protein arginine methyltransferase 5; protein arginine N-methyltransferase 5; Protein arginine N-methyltransferase 5, N-terminally processed; protein arginine N-methyltransferase 5-like; shk1 kinase-binding protein 1 homolog; Skb1; SKB1 homolog; SKB1Hs | |
| Full length human recombinant protein of human BMF ( NP_001003940) produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur