Learn More
PRMT7 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
€ 213.00 - € 507.00
Specifications
Antigen PRMT7
Dilution Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL
Applications ELISA, Western Blot
Classification Monoclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30228810
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-33258-20ul
20 μL
€ 213.00
20µL
View alternative products
Save Up to 
»
30228985
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-33258-100ul
100 μL
€ 507.00
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
PRMT7 Monoclonal antibody specifically detects PRMT7 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Specifications
Specifications
PRMT7
ELISA, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
[Myelin basic protein]-arginine N-methyltransferase PRMT7, EC 2.1.1, EC 2.1.1.125, EC 2.1.1.126, FLJ10640, Histone-arginine N-methyltransferase PRMT7, KIAA1933EC 2.1.1.-, myelin basic protein-arginine N-methyltransferase, protein arginine methyltransferase 7, protein arginine N-methyltransferase 7
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human PRMT7 (Q9NVM4).,, Sequence:, MKIFCSRANPTTGSVEWLEEDEHYDYHQEIARSSYADMLHDKDRNVKYYQGIRAAVSRVKDRGQKALVLDIGTGTGLLSMMAVTAGADFCYAIEVFKPMA
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL
Monoclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.3), 50% glycerol, 0.05% BSA
54496
IgG
Affinity purified
Documents
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt