Learn More
PRODH Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-38198-20ul
 View more versions of this product
Product Code. 30231323
  • € 190.00 / 20µL
Description
PRODH Polyclonal antibody specifically detects PRODH in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
PRODH
Polyclonal
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
EC 1.5.99.8, FLJ33744, HSPOX2, mitochondrial, p53-induced gene 6 protein, PIG6MGC148078, POX2, PRODH2MGC148079, proline dehydrogenase (oxidase) 1, proline dehydrogenase (proline oxidase ), Proline oxidase, proline oxidase, mitochondrial, SCZD4, tumor protein p53 inducible protein 6
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 321-600 of human PRODH (NP_057419.4).,, Sequence:, IDSRTKLSKHLVVPNAQTGQLEPLLSRFTEEEELQMTRMLQRMDVLAKKATEMGVRLMVDAEQTYFQPAISRLTLEMQRKFNVEKPLIFNTYQCYLKDAYDNVTLDVELARREGWCFGAKLVRGAYLAQERARAAEIGYEDPINPTYEATNAMYHRCLDYVLEELKHNAKAKVMVASHNEDTVRFALRRMEELGLHPADHQVYFGQLLGMCDQISFPLGQAGYPVYKYVPYGPVMEVLPYLSRRALENSSLMKGTHRERQLLWLELLRRLRTGNLFHRPA
20 μL
Apoptosis
5625
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
ELISA, Western Blot
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.