Description
Immunogen sequence: GNLGAMLRCV DLSRGLLEPP SLAEASLMQL KVTALTSTRL CKELASWVRR PGASLELSPE RLAEAMDSGQ NLQVSCLNAE Q Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 72%, Rat - 65%.
PRODH2 is similar to proline dehydrogenase (oxidase) 1, a mitochondrial enzyme which catalyzes the first step in proline catabolism. The function of this protein has not been determined.The protein encoded by this gene is similar to proline dehydrogenase (oxidase) 1, a mitochondrial enzyme which catalyzes the first step in proline catabolism. The function of this protein has not been determined.
Specifications
Specifications
| Antigen | PRODH2 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 0.5 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| Gene | PRODH2 |
| Gene Accession No. | Q9UF12 |
| Gene Alias | 2510028N04Rik; 2510038B11Rik; HSPOX1; Hydroxyproline dehydrogenase; HYPDH; Kidney and liver proline oxidase 1; MmPOX; MmPOX1; PO; POX1; Probable proline dehydrogenase 2; probable proline oxidase 2; PRODH2; proline dehydrogenase (oxidase) 2; proline dehydrogenase 2; proline oxidase 1; proline oxidase-like protein |
| Gene Symbols | PRODH2 |
| Show More |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?