Learn More
Prodynorphin/PDYN Antibody, FITC, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-97686F
Product Code. 18032697
  • € 415.00 / 0.10mL
Description
Prodynorphin/PDYN Polyclonal antibody specifically detects Prodynorphin/PDYN in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Prodynorphin/PDYN
Polyclonal
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
ADCA, Beta-neoendorphin-dynorphin, leu-enkephalin, leumorphin, neoendorphin-dynorphin-enkephalin prepropeptide, PENKB, preprodynorphin, preproenkephalin B, proenkephalin-B, rimorphin, SCA23
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Prodynorphin/PDYN fragment.
0.1 mL
Neuroscience
5173
Store at 4°C in the dark.
IgG
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
FITC
PBS
Rabbit
Antigen Affinity-purified
RUO
Primary
Human
Purified
Promotions
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt