Learn More
Fisherbrand™ ProFill HPLC Syringe Filters, Regenerated Cellulose Membrane
HPLC performance tested
Merk:  Fisherbrand™
Overige gegevens : Gewicht : 1.00000kg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 12696825
  • € 339.00 / 100 stuks
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 01-10-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • ProFill
  • HPLC Syringe Filter
  • Regenerated Cellulose (RC)
  • Low extractable membranes and housing
  • Polypropylene housing
  • Enhanced Luer Lock inlet which prevents leakage
Specificatie
Specificatie
30mm
<0.137mL
Yes
PE-Bag, additionally packed in a PP-Box
Grey
100
6.2bar
0.2µm
Regenerated Cellulose (RC)
4.91cm²
HPLC Syringe Filter