Learn More
Proguanil hydrochloride, 97%
Codice prodotto. 15668775 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantity:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15668775
Marca: Thermo Scientific Acros 461430250
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 637-32-1 | C11H16ClN5·HCl | 290.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 637-32-1
Molecular Formula C11H16ClN5·HCl
Molecular Weight (g/mol) 290.19
InChI Key SARMGXPVOFNNNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym proguanil hydrochloride, diguanyl, paludrine, proguanil hcl, chlorguanide hydrochloride, chloroquanil, bigumalum, chloroguanide hydrochloride, tirian hydrochloride, palusil hydrochloride
PubChem CID 9570076
IUPAC Name (1E)-1-[amino-(4-chloroanilino)methylidene]-2-propan-2-ylguanidine;hydrochloride
SMILES CC(C)N=C(N)N=C(N)NC1=CC=C(C=C1)Cl.Cl
Specifica
Melting Point 245.0°C to 250.0°C
Quantity 25 mg
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 96% min. (HPLC)
Formula Weight 290.19
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material Proguanil hydrochloride
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato