Description
Proinsulin Monoclonal antibody specifically detects Proinsulin in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
Specifications
Specifications
| Antigen | Proinsulin |
| Applications | Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | CCI-17 |
| Conjugate | DyLight 755 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | IDDM2, ILPR, insulin, IRDN, MODY10, proinsulin |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with fragment of rat proinsulin conjugated with a carrier protein. |
| Purification Method | Protein A purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?