Learn More
Invitrogen™ Prolgolimab Recombinant Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Recombinant Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ MA559691
 View more versions of this product
Product Code. 30282504
  • € 477.00 / 100µg
Description
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.
BCD-100 (Prolgolimab): This product is a recombinant human anti-PD-1 monoclonal antibody.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Prolgolimab
Recombinant Monoclonal
Unconjugated
BCD-100
Protein A
RUO
Human
Antibody
IgG1
ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
1 mg/mL
25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Human
100 μg
Primary
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.