missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Proliferation Marker Antibody (JC1), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-50256JF646
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Proliferation Marker Monoclonal specifically detects Proliferation Marker in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Especificaciones
| ProliferationMarker | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 646 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| Pokeweed-stimulated lymphocytes | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| JC1 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| Cancer, Cell Cycle and Replication, Neuroscience | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido