Learn More
Prominin 2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-38032-25ul
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 18669215
  • € 280.00 / 25µL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Prominin 2 Polyclonal specifically detects Prominin 2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Prominin 2
Polyclonal
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Q8N271
PROM2
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: ELGADFSQVPSVDHVLHQLKGVPEANFSSMVQEENSTFNALPALAAMQTSSVVQELKKAVAQQPEGVRTLAEGFP
25 μL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
hPROML2, MGC138714, PROM-2, prominin 2, prominin-2, Prominin-like protein 2, prominin-related protein, PROML2
Rabbit
Affinity Purified
RUO
150696
Human
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato