Learn More
Propafenone EP Impurity C, Mikromol™
Description
Propafenone EP Impurity C
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | 1-[2-[((2RS)-Oxiranyl)methoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one |
| CAS | 22525-95-7 |
| Analyte or Component Names | 1-[2-[((2RS)-Oxiranyl)methoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one |
| Shipping Condition | Ice pack (-20°C) |
| Molecular Formula | C18 H18 O3 |
| Certifications/Compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1-[2-[[(2RS)-Oxiranyl]methoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one, Propafenone Hydrochloride Imp. C (EP), Propafenone Imp. C (EP), 1-[2-[[(2RS)-Oxiranyl]methoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one, Propafenone Hydrochloride Impurity C, Propafenone Impurity C |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H18O3/c19-17(11-10-14-6-2-1-3-7-14)16-8-4-5-9-18(16)21-13-15-12-20-15/h1-9,15H,10-13H2 |
| SMILES | O=C(CCc1ccccc1)c2ccccc2OCC3CO3 |
| IUPAC Name | 1-[2-(oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]-3-phenylpropan-1-one |
| Show More |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?