Learn More
Tocris Bioscience™ Propidium iodide
Red-fluorescent DNA stain; membrane impermeant to live cells. Pi staining differentiates live and dead cells
Marca:  Tocris Bioscience™ 5135/10
Encompass
Codice prodotto. 15796625
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Propidium iodide is a red-fluorescent DNA stain. Membrane impermeant to live cells. Propidium iodide staining differentiates between live and dead cells in cell populations.
Specifica
Specifica
95%
3,8-Diamino-5-[3-(diethylmethylammonio)propyl]-6-phenylphenanthridinium diiodide
-20°C
Fluorescent DNA Stains
25535-16-4
10 mg
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
For Research Use Only