Learn More
Proprotein convertase PC4 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 280.00 - € 572.00
Specifications
Antigen Proprotein convertase PC4
Dilution Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18453312
View Documents
Novus Biologicals
NBP1-88010-25ul
25 μL
€ 280.00
25µL
View alternative products
Save Up to 
»
18281328
View Documents
Novus Biologicals
NBP1-88010
0.1 mL
€ 572.00
0.10mL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
Proprotein convertase PC4 Polyclonal specifically detects Proprotein convertase PC4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifications
Specifications
Proprotein convertase PC4
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
54760
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:ENKGYYFNTGTLYRYTLLLYGTAEDMTARPTGPQVTSSACVQRDTEGLCQACDGPAYILGQLCLAYCPPRFFNHTRLVTAGPGHTAAPALRVCSSCHASCYTCRGGSPRDCTSCPPSSTLDQQQGSCMGPT
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
Polyclonal
Rabbit
Human
DKFZp434B217, EC 3.4.21, EC 3.4.21.75, EC 3.4.21.93, MGC34749, PC4EC 3.4.21.-, Proprotein convertase 4, proprotein convertase subtilisin/kexin type 4, SPC5
PCSK4
IgG
Affinity Purified
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
For Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt