Learn More
Propyl isothiocyanate, 98%, ACROS Organics™
Merk:  Acros Organics 305310250
Overige gegevens : CAS : 628-30-8 Gewicht : 0.07500kg Transport : UN number : 2924 Chem class : 3 Pack group : II
Aantal 25g
Verpakking Glass bottle
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10003740
Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 020-4877000 voor hulp.
Bekijk hier alternatieve producten »
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
628-30-8
101.167
KKASGUHLXWAKEZ-UHFFFAOYSA-N
C4H7NS
MFCD00004823
69403
Specificatie
Propyl isothiocyanate
98%
Authentic
1.5030 to 1.5050 (20°C, 589nm)
98%
CH3CH2CH2NCS
0.9780g/mL
Yellow
1-isothiocyanatopropane
69403
Liquid
25g
628-30-8
Glass bottle
≥97.5%
C4H7NS
MFCD00004823
KKASGUHLXWAKEZ-UHFFFAOYSA-N
CCCN=C=S
101.167
101.17
Video's