Läs mer
Proteasome 19S S7 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 386.00 - € 529.00
Specifikationer
Antigen Proteasome 19S S7
Dilution Western Blot 0.4 ug/ml, Simple Western, Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Quantity Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Quantity Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18493702
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP1-87797-25ul
25 μL
€ 386.00
25µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
18751144
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP1-87797
€ 529.00
0.10mL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beskrivning
Beskrivning
Proteasome 19S S7 Polyclonal specifically detects Proteasome 19S S7 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifikationer
Specifikationer
Proteasome 19S S7
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
Human, Mouse, Rat
26S protease regulatory subunit 7, 26S proteasome AAA-ATPase subunit RPT1, MGC3004, MSS1ATPase, 2, proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, ATPase, 2, Protein MSS1, putative protein product of Nbla10058
PSMC2
IgG
Affinity Purified
Specificity of human Proteasome 19S S7 antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Western Blot 0.4 ug/ml, Simple Western, Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500
Polyclonal
Rabbit
Neuroscience, Ubiquitin Proteasome Pathway
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
5701
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:RKTKEDEKDDKPIRALDEGDIALLKTYGQSTYSRQIKQVEDDIQQLLKKINELTGIKESDTGLAPPALWDLAA
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
For Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.