Learn More
Protein Disulfide Isomerase/P4HB Antibody (16), DyLight 488, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-89676G
Product Code. 18394250
  • € 617.00 / 0.10mL
Description
Protein Disulfide Isomerase/P4HB Monoclonal specifically detects Protein Disulfide Isomerase/P4HB in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Protein Disulfide Isomerase/P4HB
Monoclonal
DyLight 488
Cellular thyroid hormone-binding protein, collagen prolyl 4-hydroxylase beta, DSI, ERBA2L, GIT, glutathione-insulin transhydrogenase, P4Hbeta, p55, PDIA1procollagen-proline, 2-oxoglutarate 4-dioxygenase (proline 4-hydroxylase), betapolypeptide (protein disulfide isomerase-associated 1), PDIEC 5.3.4.1, PHDB, PO4DB, PO4HB, procollagen-proline, 2-oxoglutarate 4-dioxygenase (proline 4-hydroxylase), betapolypeptide, PROHBprocollagen-proline, 2-oxoglutarate 4-dioxygenase (proline 4-hydroxylase), betapolypeptide (protein disulfide isomerase; thyroid hormone binding protein p55), Prolyl 4-hydroxylase subunit beta, prolyl 4-hydroxylase, beta polypeptide, protein disulfide isomerase family A, member 1, protein disulfide isomerase/oxidoreductase, protein disulfide isomerase-associated 1, protein disulfide-isomerase, protocollagen hydroxylase, thyroid hormone-binding protein p55
This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Protein Disulfide Isomerase/P4HB (NP_000909.2; Met 1-Lys 505).
0.1 mL
Cellular Markers, ER Markers, Fibroblast Cell Markers, Hypoxia
5034
Store at 4°C in the dark.
IgG
Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
16
50 mM Sodium Borate
Rabbit
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt