Description
Protocadherin-12 Polyclonal specifically detects Protocadherin-12 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifications
Spécification
| Antigen | Protocadherin-12 |
| Applications | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 5 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 5 μg/mL |
| Formulation | PBS with 0.02% Sodium Azide |
| Gene Accession No. | NP_057664 |
| Gene Alias | protocadherin 12, Vascular cadherin-2, vascular endothelial cadherin 2, Vascular endothelial cadherin-2, VE-cad-2, VECAD2, VE-cadherin 2, VE-cadherin-2protocadherin-12 |
| Gene Symbols | PCDH12 |
| Afficher plus |
For Research Use Only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?