Learn More
PRPF31 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 190.00 - € 550.00
Specifications
Antigen PRPF31
Dilution Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:100
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30232577
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-38179-100ul
100 μL
€ 550.00
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
30232651
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-38179-20ul
20 μL
€ 190.00
20µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
PRPF31 Polyclonal antibody specifically detects PRPF31 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifications
Specifications
PRPF31
ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
DKFZp566J153, hPrp31, NY-BR-99, Pre-mRNA-processing factor 31, Protein 61K, PRP31 pre-mRNA processing factor 31 homolog (S. cerevisiae), PRP31 pre-mRNA processing factor 31 homolog (yeast), PRP31RP11, Serologically defined breast cancer antigen NY-BR-99, U4/U6 small nuclear ribonucleoprotein Prp31, U4/U6 snRNP 61 kDa protein
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-200 of human PRPF31 (NP_056444.3).,, Sequence:, MSLADELLADLEEAAEEEEGGSYGEEEEEPAIEDVQEETQLDLSGDSVKTIAKLWDSKMFAEIMMKIEEYISKQAKASEVMGPVEAAPEYRVIVDANNLTVEIENELNIIHKFIRDKYSKRFPELESLVPNALDYIRTVKELGNSLDKCKNNENLQQILTNATIMVVSVTASTTQGQQLSEEELERLEEACDMALELNAS
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:100
Polyclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
26121
IgG
Affinity purified
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt