Learn More
PRPF38A Antibody, Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-37697AF350
Produktkode 18605559
  • € 633.00 / 0.10mL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
PRPF38A Polyclonal antibody specifically detects PRPF38A in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
PRPF38A
Polyclonal
Western Blot
FLJ14936, MGC3320, pre-mRNA-splicing factor 38A, Prp38, PRP38 pre-mRNA processing factor 38 (yeast) domain containing A, RP5-965L7.1
This antibody maps to a region between residue 262 to 312 of human Pre-mRNA Processing Factor 38A using the numbering given in entry NP_116253.2 (GeneID 84950).
0.1 mL
Primary
Human, Mouse
Purified
Western Blot
Alexa Fluor 350
50mM Sodium Borate
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
84950
Store at 4°C in the dark.
IgG
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.