Learn More
PRPSAP2 Antibody, FITC, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-97949F
Código de producto. 18017489
  • € 415.00 / 0.10mL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
PRPSAP2 Polyclonal specifically detects PRPSAP2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
PRPSAP2
Polyclonal
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
MGC117304, MGC126719, MGC126721, PAP4141 kDa phosphoribosypyrophosphate synthetase-associated protein, phosphoribosyl pyrophosphate synthase-associated protein 2, phosphoribosyl pyrophosphate synthetase-associated protein 2, PRPP synthase-associated protein 2
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human PRPSAP2 fragment.
0.1 mL
DNA replication Transcription Translation and Splicing
5636
Store at 4°C in the dark.
IgG
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
FITC
PBS
Rabbit
Antigen Affinity-purified
RUO
Primary
Human
Purified
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado