missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PRRX1 Monoclonal Antibody (OTI1E6), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies TA803196S
This item is not returnable.
View return policy
Description
PRRX1 Monoclonal antibody specifically detects PRRX1 in Human samples. It is validated for Western BlotSpecifications
| PRRX1 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P19022 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 1000 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI1E6 | |
| Unconjugated | |
| CDH2 | |
| A230024N07Rik; AA755424; AGOTC; AI385634; AI843499; Homeobox protein K-2; homeobox protein mHox; Homeobox protein PHOX1; K-2; mHox; paired mesoderm homeobox 1; paired mesoderm homeobox 1 isoform pmx-1b; paired mesoderm homeobox protein 1; paired related homeobox 1; paired-related homeobox protein 1; PHOX1; Pmx; Pmx1; Prrx1; Prx1; PRX-1; rHox | |
| The extracellular domain of human CDH2 produced in human cells. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido