Learn More
PSD95 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 145.00 - € 410.00
Spezifikation
Antigen PSD95
Concentration 450 μg/mL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
30237126
Unterlagen ansehen
Proteintech
30255-1-AP-20UL
20 μL
€ 145.00
20µL
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
30235954
Unterlagen ansehen
Proteintech
30255-1-AP-150UL
150 μL
€ 410.00
150µL
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
The PSD95 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human PSD95. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The PSD95 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
PSD95
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
FLJ97752; FLJ98574; PSD95; SAP-90; SAP90
IgG
Antigen affinity purification
Polyclonal Antibody
450 μg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
1742
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt