Få mere at vide
PSMB7 Antibody (OTI1E1), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-73645AF647
Produktkode 18146535
  • € 751.00 / 0.10mL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
PSMB7 Monoclonal specifically detects PSMB7 in Human, Mouse, Rat, Monkey, Primate samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
PSMB7
Monoclonal
Alexa Fluor 647
50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Mouse
Affinity Purified
Primary
Human, Mouse, Rat, Monkey, Primate
IgG1
Western Blot, Immunohistochemistry
OTI1E1
Western Blot, Immunohistochemistry
PSMB7
Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 58-277 of human Proteasome 20S beta 7 (NP_002790) produced in E.coli.
0.1 mL
5695.0
Store at 4°C in the dark.
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.