Learn More
PSMD14 Antibody (SR1573), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
€ 338.00 - € 449.00
Specifications
Antigen PSMD14
Clone SR1573
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
View More Specs
Productos 2
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
18611554
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP3-22066-100ul
100 μg
€ 449.00
100µL
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
18632715
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP3-22066-50ul
50 μg
€ 338.00
50µL
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Descripción
Descripción
PSMD14 Monoclonal antibody specifically detects PSMD14 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
PSMD14
Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
EC 3.1.2.15, EC 3.4.19.-, PAD1, POH126S proteasome non-ATPase regulatory subunit 14,26S proteasome regulatory subunit RPN11, proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 14, Rpn11, RPN11,26S proteasome-associated PAD1 homolog 1
A synthesized peptide derived from human PSMD14 (Uniprot #: O00487)
Primary
Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
SR1573
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
10213
IgG
Affinity purified
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado