Learn More
PSMD6 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-35811-100ul
 View more versions of this product
Product Code. 30230879
  • € 550.00 / 100µL
Description
PSMD6 Polyclonal antibody specifically detects PSMD6 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
PSMD6
Polyclonal
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 6, Breast cancer-associated protein SGA-113M, KIAA010726S proteasome regulatory subunit S10, p42A, p44S10, PFAAP4, Phosphonoformate immuno-associated protein 4, proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 6,26S proteasome regulatory subunit RPN7, Proteasome regulatory particle subunit p44S10, Rpn7, S10, SGA-113M
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 23-307 of human PSMD6 (NP_055629.1).,, Sequence:, RFLLSLPEHRGDAAVRDELMAAVRDNNMAPYYEALCKSLDWQIDVDLLNKMKKANEDELKRLDEELEDAEKNLGESEIRDAMMAKAEYLCRIGDKEGALTAFRKTYDKTVALGHRLDIVFYLLRIGLFYMDNDLITRNTEKAKSLIEEGGDWDRRNRLKVYQGLYCVAIRDFKQAAELFLDTVSTFTSYELMDYKTFVTYTVYVSMIALERPDLREKVIKGAEILEVLHSLPAVRQYLFSLYECRYSVFFQSLAVVEQEMKKDWLFAPHYRYYVREMRIHAYSQL
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
ELISA, Western Blot
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
9861
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Certificates
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.