missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PSTPIP2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-19995
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
PSTPIP2 Polyclonal specifically detects PSTPIP2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockdown Validated.
Spezifikation
| PSTPIP2 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| 0.1M Tris (pH 7.0), 0.1M Glycine and 10% Glycerol with 0.01% Thimerosal | |
| MAYP, MGC34175, PEST phosphatase-interacting protein 2, proline-serine-threonine phosphatase interacting protein 2, proline-serine-threonine phosphatase-interacting protein 2 | |
| Rabbit | |
| 39 kDa | |
| 0.1 mL | |
| Protein Phosphatase | |
| 9050 | |
| Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 1mg/mL | |
| Western Blot 1:500-1:3000, Immunohistochemistry 1:100-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:1000 | |
| Q9H939 | |
| PSTPIP2 | |
| Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human PSTPIP2. The exact sequence is proprietary. | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur