Learn More
PTEN Antibody (217702), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals FAB847CL1
Product Code. 30151621
  • € 1110.00 / 0.10mL
Description
PTEN Monoclonal antibody specifically detects PTEN in Human,Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Flow Cytometry (Intracellular Staining),CyTOF,Gene Knock-Out
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
PTEN
Monoclonal
CoraFluor 1
BZS, EC 3.1.3.16,10q23del, EC 3.1.3.48, EC 3.1.3.67, GLM2, MMAC1 phosphatase and tensin homolog deleted on chromosome 10, MMAC1MGC11227, Mutated in multiple advanced cancers 1, phosphatase and tensin homologDEC, phosphatidylinositol-34,5-trisphosphate 3-phosphatase and dual-specificityprotein phosphatase PTEN, PTEN1, TEP1MHAM
E. coli-derived recombinant human PTEN, Thr2-Val403, Accession # P60484
0.1 mL
Autophagy, Cancer, Cell Biology, Lipid and Metabolism, Metastasis, mTOR Pathway, Phospho Specific, Protein Phosphatase, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators, Tumor Suppressors
5728
Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
IgG1
Immunohistochemistry, Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF, Gene Knock-Out
217702
PBS
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human, Mouse
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt