Learn More
PTEN Antibody (CL11723) [mFluor Violet 450 SE], Novus Biologicals Biologicals™
Shop All Bio Techne ProductsDescription
PTEN Monoclonal antibody specifically detects PTEN in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifications
Specifications
| Antigen | PTEN |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | CL11723 |
| Conjugate | mFluor Violet 450 SE |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | BZS, EC 3.1.3.16,10q23del, EC 3.1.3.48, EC 3.1.3.67, GLM2, MMAC1 phosphatase and tensin homolog deleted on chromosome 10, MMAC1MGC11227, Mutated in multiple advanced cancers 1, phosphatase and tensin homologDEC, phosphatidylinositol-34,5-trisphosphate 3-phosphatase and dual-specificityprotein phosphatase PTEN, PTEN1, TEP1MHAM |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | This antibody was generated using a synthetic peptide of P60484, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Purification Method | Protein A purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?