Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE Straight Tube Fittings
Artikelnummer. 10737492
Ansicht ändern
Click to view available options
Diameter (Metric) Outer:
6.35 mm
8 mm
10 mm
Thread Size:
M 14 x 2
M 18 x 2
Packungsgröße:
Each
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (Metric) Outer Thread Size Packungsgröße
10737492 8 mm M 18 x 2 Each
10689591 6.35 mm M 14 x 2 Each
10380721 10 mm M 18 x 2 Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10737492 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. D50308
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 32.55
    € 25.09 / Pack of 1
    Save € 7.46
    22% Off
Estimated Shipment: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Feature universal chemical resistance and withstand pressure up to 5 bar.
  • Straight tube fitting made of PTFE
  • Nuts made of glass-fibre reinforced PTFE
  • Product is only exposed to PTFE
  • Vacuum suitable
Spezifikation
Certifications/Compliance FDA
Autoclavable Autoclavable
Diameter (Metric) Inner 8 mm bore
Material PTFE
Diameter (Metric) Outer 8 mm
Overall Length (Metric) 54 mm
For Use With 10mm O.D. tubing
Min. Operating Temperature (Metric) -200°C
Resistance Properties Universal chemical resistance
Thread Size M 18 x 2
Shape Straight
Color White
Maximum Pressure 5 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 250°C
Product Type Straight Tube Fitting
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.