missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PTGER2 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova

Product Code. 16129861
Click to view available options
:
100μL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16129861

Marke: Abnova H00005732T01.100uL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Western Blotting

Spezifikation

Cell Line 293T
For Use With (Application) Western Blot
Description PTGER2 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Gene Accession No. NM_000956.2
Molecular Weight (g/mol) 39.8
pH Range 6.8
Plasmid pCMV-PTGER2 full-length
Quality Control Testing Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-PTGER2 antibody (H00005732-B01) by western blotting
Quantity 100 μL
Storage Buffer 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue)
Host Species Human
Content And Storage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 100UL PTGER2 293T Cell Transient Overexpression Ly
Signalwort
  • Warning
Gefahrenkategorie
  • Skin sensitiser Category 1
Gefahrenhinweis
  • H317-May cause an allergic skin reaction.
Sicherheitshinweis
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P272-Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contains : Mercaptoethanol
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt