missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PTOP Antibody (OTI2D5), Biotin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-73711B
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
PTOP Monoclonal specifically detects PTOP in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
Specifica
| PTOP | |
| Monoclonal | |
| Biotin | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| CDK15 | |
| Full length recombinant protein of human PTOP (NP_631897) produced in E.coli. | |
| 0.1 mL | |
| 65061.0 | |
| Store at 4°C in the dark. |
| Western Blot | |
| OTI2D5 | |
| Western Blot | |
| ALS2CR7, amyotrophic lateral sclerosis 2 (juvenile) chromosome region, candidate 7, Amyotrophic lateral sclerosis 2 chromosomal region candidate gene 7 protein, Cell division protein kinase 15, cyclin-dependent kinase 15, EC 2.7.11, EC 2.7.11.22, PFTAIRE protein kinase 2, PFTK2, Serine/threonine-protein kinase ALS2CR7, Serine/threonine-protein kinase PFTAIRE-2 | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| IgG2a |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto