Learn More
PTPRE Monoclonal Antibody (OTI3H8), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Origene Technologies TA501029
Encompass_Preferred
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 17553081
  • POA / 100µL
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Visualizzare prodotti alternativi »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The protein encoded by this gene is a member of the protein tyrosine phosphatase family. PTPs are known to be signaling molecules that regulate a variety of cellular processes including cell growth, differentiation, mitotic cycle, and oncogenic transformation. Two alternatively spliced transcript variants of this gene have been reported, one of which encodes a receptor-type PTP that possesses a short extracellular domain, a single transmembrane region, and two tandem intracytoplasmic catalytic domains; Another one encodes a PTP that contains a distinct hydrophilic N-terminus, and thus represents a nonreceptor-type isoform of this PTP. Studies of the similar gene in mice suggested the regulatory roles of this PTP in RAS related signal transduction pathways, cytokines induced SATA signaling, as well as the activation of voltage-gated K+ channels.
Specifica
Specifica
PTPRE
Monoclonal
0.89 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
P23469
PTPRE
Full length human recombit protein of human PTPRE produced in HEK293T cell.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
OTI3H8
Unconjugated
PTPRE
HPTPE, PTPE, R-PTP-EPSILON
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
5791
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado