missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PTS Antibody (02), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-06548-50ul
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
PTS Monoclonal antibody specifically detects PTS in Human samples. It is validated for ELISA
Spécification
| PTS | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 5805 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG1 |
| ELISA | |
| 02 | |
| ELISA 1:1000-1:2000 | |
| 6-pyruvoyl tetrahydrobiopterin synthase, 6-pyruvoyltetrahydropterin synthase, EC 4.2.3.12, FLJ97081, PTPSPTP synthase | |
| This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human PTS (Uniprot#: Q03393; Met1-Glu145). | |
| 50 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu