Learn More
PURA Antibody, Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-92651AF532
Product Code. 18464877
  • € 615.00 / 0.10mL
Beschreibung
Beschreibung
PURA Polyclonal antibody specifically detects PURA in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PURA
Polyclonal
Western Blot
PUR1PUR-ALPHA, PURALPHA, purine-rich element binding protein A, Purine-rich single-stranded DNA-binding protein alpha, transcriptional activator protein Pur-alpha
The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residue 1 and 50 of human Purine-Rich Element Binding Protein Alpha using the numbering given in entry NP_005850.1 (GeneID 5813).
0.1 mL
Cell Cycle and Replication
5813
Store at 4C in the dark.
IgG
Western Blot
Alexa Fluor 532
50mM Sodium Borate
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt