Learn More
Keystone Cleanroom Products PureClean Self-Sealing 1421B Tyvek™ Autoclave Bag with Clear Film Side and Steam Indicator, 32 to 62 in. wide
GREENER_CHOICE
Product Code. 30042287 Shop All Keystone Cleanroom Products Products
Change view
Click to view available options
Size:
32 x 32
32 x 38
32 x 48
34 x 12
34 x 34
34 x 56
36 x 24
36 x 28
36 x 36
36 x 42
36 x 46
36 x 48
36 x 60
36 x 64
36 x 72
38 x 38
40 x 24
40 x 40
40 x 48
40 x 54
40 x 60
40 x 72
42 x 42
42 x 44
44 x 16
44 x 50
48 x 48
48 x 64
50 x 54
62 x 50
Unit Size:
Pack of 100
Pack of 125
Pack of 250
31 product options available for selection
Product selection table with 31 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Size unitSize
30042287 40 x 72 Pack of 125
30042194 50 x 54 Pack of 100
30042221 48 x 64 Pack of 100
30042273 - Pack of 125
30042232 48 x 48 Pack of 125
30042224 44 x 50 Pack of 125
30042198 44 x 16 Pack of 250
30042289 42 x 44 Pack of 125
30042319 42 x 42 Pack of 125
30042292 40 x 60 Pack of 125
30042241 40 x 54 Pack of 125
30042290 40 x 48 Pack of 125
30042258 40 x 40 Pack of 125
30042274 40 x 24 Pack of 125
30042311 38 x 38 Pack of 125
30042261 36 x 72 Pack of 125
30042211 36 x 64 Pack of 125
30042296 36 x 60 Pack of 125
30042222 36 x 48 Pack of 125
30042249 36 x 46 Pack of 125
30042245 36 x 42 Pack of 125
30042303 36 x 36 Pack of 250
30042285 36 x 28 Pack of 250
30042197 36 x 24 Pack of 250
30042262 34 x 56 Pack of 125
30042331 34 x 34 Pack of 250
30042325 34 x 12 Pack of 250
30042217 32 x 48 Pack of 125
30042286 32 x 38 Pack of 250
30042229 32 x 32 Pack of 250
30042202 62 x 50 Pack of 125
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
31 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30042287 Lieferant Keystone Cleanroom Products Lieferanten-Nr. 6STKRP4072SS
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
PureClean™ Self-Sealing Autoclave Bags are made from a transparent film and 1421B DuPont™ Tyvek™, which is a new grade of uncoated, untreated, flexible Tyvek™ material specifically designed for pharmaceutical use in steam sterilization applications.
  • Uncoated Tyvek™ eliminates potential of residue deposits on equipment, post sterilization
  • Clear Side enables visual confirmation of dryness for sterilized parts and equipment, which is required by EU GMP Annex 1
  • Convenient Self-Seal Closure eliminates the need for autoclave tape or the validation and use of a heat sealer
  • Fast and consistent for equipment preparation area
  • Resists tearing and punctures
  • Superior microbial barrier
  • Manufactured and packaged in a certified ISO 6 cleanroom
  • Made in the USA
  • Certificates of Conformance sent with shipment
Spezifikation
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Compliance COC
Closure Type Safe Seal
Color Clear, White
Disposable Single-use
For Use With (Application) Steam Sterilization of Pharmaceutical Equipment
Material Tyvek
Sterility Non-sterile
Latex Free Yes
Size 40 x 72
Temperature Range (Metric) 121 to 125 C
Thickness (English) 5.3 mil
Length (English) 72 in.
Width (English) 40 in.
Product Type Autoclave Bag
Length (Metric) 182.9 cm
Width (Metric) 101.6 cm
Thickness (Metric) 5.3 mil
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.