Learn More
STEMCELL Technologies Puromycin (Dihydrochloride)
Click to view available options
Quantity:
50 mg
500 mg
Unit Size:
500mg
50mg
Beskrivning
- Puromycin is an aminonucleoside antibiotic, derived from Streptomyces alboniger, which acts as a protein synthesis inhibitor
- It binds to the target ribosome site A, where it is transferred to the growing polypeptide chain causing premature chain termination (Lührmann et al.; Rodriguez-Fonseca et al.; Azzam & Algranati)
- A biologically inactive form is generated when puromycin is N-acetylated by puromycin-N-acetyltransferase, allowing this gene to be used as a selective resistance marker (Vara et al.) 1985)
- Selects for cells expressing puromycin-N-acetyltransferase resistance gene as a research tool (de la Luna & Ortín; Iwaki et al.)
- Useful in CRISPR/Cas9 mammalian gene editing by selecting for successful Cas9-induced knock-in with puromycin resistance gene (Park et al.)
- Possesses anti-tumor activity when tested against numerous cell lines (Foley & Eagle)
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 58-58-2 |
| Quantity | 50 mg |
| Percent Purity | ≥98% |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering