Learn More
Fisherbrand™ Push-in Cap Glass Specimen Vials
Bewaar en etaleer monsters veilig en gemakkelijk. Fisherbrand™ glazen preparaatflacons met indrukdoppen zijn verkrijgbaar in verschillende maten. Fisherbrand™ polyethyleen indrukdoppen worden apart verkocht.
Merk:  Fisherbrand™
Overige gegevens : Gewicht : 2.47000kg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15334779
  • € 73.04 / 399 stuks
onze contactgegevens 020 4877000
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Manufactured from clear Type 1B neutral glass
  • Versatile capacity range from a variety of sizes
  • 1 dram equates to approximately 3.55mL (or 0.125 fl. oz.)
  • Suitable for media, diagnostic, storage, display, and sample collection applications
  • Fisherbrand™ Polyethylene Push-in Caps for Glass Specimen Vials sold separately
Specificatie
Specificatie
Push in cap
10mm
Clear
Dram: 2mm
7mL
17mm
Type 1B neutral glass
58mm
Video's
Documentation